Kluczowe dokumenty
WH0007579M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF31 antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KOX29, Anti-ZFP31, Anti-ZNF360, Anti-ZSCAN20, Anti-zinc finger protein 31 (KOX 29)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZSCAN20(7579)
Immunogen
ZNF31 (AAH11404, 1 a.a. ~ 433 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAMALELQAQASPQPEPEELLIVKLEEDSWGSESKLWEKDRGSVSGPEASRQRFRQFQYRDAAGPHEAFSQLWALCCRWLRPEIRLKEQILELLVLEQFLTILPREVQTWVQARHPESGEEAVALVEDWHRETRTAGQSGLELHTEETRPLKTGEEAQSFQLQPVDPWPEGQSQKKGVKNTCPDLPNHLNAEVAPQPLKESGVPVSKPSNTSEKEQGPEFWGLSLINSGKRSTADYSLDNEPAQALTWRDSRAWEEQYQWDVEDMKVSGVHWGYEETKTFLAILSESPFSEKLRTCHQNRQVYRAIAEQLRARGFLRTLEQCRYRVKNLLRNYRKAKSSHPPGTCPFYEELEALVRARTAIRATDGPGEAVALPRLGDSDAEMDEQEEGGWDPEEMAEDCNGAGLVNVESTQGPRIAGAPALFQSRIGKNMGV
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)