Kluczowe dokumenty
WH0007376M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NR1H2 antibody produced in mouse
clone 2H2-H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LXRB, Anti-LXRb, Anti-NER, Anti-NERI, Anti-RIP15, Anti-UNR, Anti-nuclear receptor subfamily 1, group H, member 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H2-H3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR1H2(7376)
Opis ogólny
Receptory LX (LXR) zostały pierwotnie zidentyfikowane jako sierocy członkowie nadrodziny receptorów jądrowych, ponieważ ich ligandy były nieznane. Podobnie jak inne receptory w rodzinie, LXR heterodimeryzują z receptorem retinoidu X (patrz MIM 180245) i wiążą się ze specyficznymi elementami odpowiedzi (LXRE) charakteryzującymi się bezpośrednimi powtórzeniami oddzielonymi 4 nukleotydami. Wiadomo, że dwa geny, alfa (LXRA, MIM 602423) i beta, kodują białka LXR (Song et al., 1995 [PubMed 7625741]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
NR1H2 (AAH07790.1, 1 a.a. ~ 461 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSSPTTSSLDTPLPGNGPPQPGAPSSSPTVKEEGPEPWPGGPDPDVPGTDEASSACSTDWVIPDPEEEPERKRKKGPAPKMLGHELCRVCGDKASGFHYNVLSCEGCKGFFRRSVVRGGARRYACRGGGTCQMDAFMRRKCQQCRLRKCKEAGMREQCVLSEEQIRKKKIRKQQQQESQSQSQSPVGPQGSSSSASGPGASPGGSEAGSQGSGEGEGVQLTAAQELMIQQLVAAQLQCNKRSFSDQPKVTPWPLGADPQSRDARQQRFAHFTELAIISVQEIVDFAKQVPGFLQLGREDQIALLKASTIEIMLLETARRYNHETECITFLKDFTYSKDDFHRAGLQVEFINPIFEFSRAMRRLGLDDAEYALLIAINIFSADRPNVQEPGRVEALQQPYVEALLSYTRIKRPQDQLRFPRMLMKLVSLRTLSSVHSEQVFALRLQDKKLPPLLSEIWDVHE
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)