Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0007288M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TULP2 antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TUBL2, Anti-tubby like protein 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TULP2(7288)
Opis ogólny
TULP2 jest członkiem rodziny genów tubby-like (TULP), które kodują białka o nieznanej funkcji. Członkowie tej rodziny zostali zidentyfikowani u roślin, kręgowców i bezkręgowców. Białka TULP mają wspólny region C-końcowy o długości około 200 reszt aminokwasowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TULP2 (NP_003314, 141 a.a. ~ 250 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EVSVENGSVSPPPFKQSPRIRRKGWQAHQRPGTRAEGESDSQDMGDAHKSPNMGPNPGMDGDCVYENLAFQKEEDLEKKREASESTGTNSSAAHNEELSKALKGEGGTDS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evan M Kerek et al.
The Journal of biological chemistry, 296, 100073-100073 (2020-11-15)
Tubby-like proteins (TULPs) are characterized by a conserved C-terminal domain that binds phosphoinositides. Collectively, mammalian TULP1-4 proteins play essential roles in intracellular transport, cell differentiation, signaling, and motility. Yet, little is known about how the function of these proteins is