Kluczowe dokumenty
WH0007187M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRAF3 antibody produced in mouse
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAP1, Anti-CD40bp, Anti-CRAF1, Anti-LAP1, Anti-TNF receptor-associated factor 3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRAF3(7187)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek związanych z receptorem TNF (TRAF). Białka TRAF wiążą się z członkami nadrodziny receptorów TNF (TNFR) i pośredniczą w transdukcji sygnału od nich. Białko to uczestniczy w transdukcji sygnału CD40, członka rodziny TNFR ważnego dla aktywacji odpowiedzi immunologicznej. Stwierdzono, że białko to jest krytycznym składnikiem kompleksu sygnalizacyjnego receptora limfotoksyny-beta (LTbetaR), który indukuje aktywację NF-kappaB i śmierć komórki zainicjowaną przez ligację LTbeta. Kodowane przez wirusa Epsteina-Barr białko błonowe utajonej infekcji-1 (LMP1) może wchodzić w interakcje z tym i kilkoma innymi członkami rodziny TRAF, co może być niezbędne dla onkogennego działania LMP1. Zgłoszono trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TRAF3 (NP_663777, 298 a.a. ~ 410 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FEIEIERQKEMLRNNESKILHLQRVIDSQAEKLKELDKEIRPFRQNWEEADSMKSSVESLQNRVTELESVDKSAGQVARNTGLLESQLSRHDQMLSVHDIRLADMDLRFQVLE
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)