Kluczowe dokumenty
WH0007143M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TNR antibody produced in mouse
clone 1D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-tenascin R (restrictin, janusin)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNR(7143)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tenascin-R (TNR) is an extracellular matix protein expressed primarily in the central nervous system. It is a member of the tenascin (TN) gene family, which includes at least 3 genes in mammals: TNC (or hexabrachion; MIM 187380), TNX (TNXB; MIM 600985), and TNR (Erickson, 1993 [PubMed 7694605]). The genes are expressed in distinct tissues at different times during embryonic development and are present in adult tissues.[supplied by OMIM
Immunogen
TNR (NP_003276, 411 a.a. ~ 519 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VATHLSTPQGLQFKTITETTVEVQWEPFSFSFDGWEISFIPKNNEGGVIAQVPSDVTSFNQTGLKPGEEYIVNVVALKEQARSPPTSASVSTVIDGPTQILVRDVSDTV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services