Kluczowe dokumenty
WH0007022M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TFAP2C antibody produced in mouse
clone 3C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AP2γ, Anti-Activating enhancer binding protein 2γ, Anti-ERF1, Anti-TFAP2G, Anti-Transcription factor AP-2γ, Anti-hAP2g
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
3C8, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TFAP2C(7022)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a sequence-specific DNA-binding transcription factor involved in the activation of several developmental genes. The encoded protein can act as either a homodimer or heterodimer with other family members and is induced during retinoic acid-mediated differentiation. It plays a role in the development of the eyes, face, body wall, limbs, and neural tube. (provided by RefSeq)
Immunogen
TFAP2C (NP_003213, 341 a.a. ~ 450 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GRNEMAARKNMLLAAQQLCKEFTELLSQDRTPHGTSRLAPVLETNIQNCLSHFSLITHGFGSQAICAAVSALQNYIKEALIVIDKSYMNPGDQSPADSNKTLEKMEKHRK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)