Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0006885M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP3K7 antibody produced in mouse
clone 2E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TAK1, Anti-TGF1a, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP3K7(6885)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny kinaz serynowo-treoninowych. Kinaza ta pośredniczy w transdukcji sygnału indukowanego przez TGF beta i białko morfogenetyczne (BMP) oraz kontroluje różne funkcje komórek, w tym regulację transkrypcji i apoptozę. W odpowiedzi na IL-1 białko to tworzy kompleks kinazowy obejmujący TRAF6, MAP3K7P1/TAB1 i MAP3K7P2/TAB2; kompleks ten jest wymagany do aktywacji czynnika jądrowego kappa B. Kinaza ta może również aktywować MAPK8/JNK, MAP2K4/MKK4, a tym samym odgrywa rolę w odpowiedzi komórek na stresy środowiskowe. Zgłoszono cztery alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAP3K7 (AAH17715, 1 a.a. ~ 579 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSTASAASSSSSSSAGEMIEAPSQVLNFEEIDYKEIEVEEVVGRGAFGVVCKAKWRAKDVAIKQIESESERKAFIVELRQLSRVNHPNIVKLYGACLNPVCLVMEYAEGGSLYNVLHGAEPLPYYTAAHAMSWCLQCSQGVAYLHSMQPKALIHRDLKPPNLLLVAGGTVLKICDFGTACDIQTHMTNNKGSAAWMAPEVFEGSNYSEKCDVFSWGIILWEVITRRKPFDEIGGPAFRIMWAVHNGTRPPLIKNLPKPIESLMTRCWSKDPSQRPSMEEIVKIMTHLMRYFPGADEPLQYPCQYSDEGQSNSATSTGSFMDIASTNTSNKSDTNMEQVPATNDTIKRLESKLLKNQAKQQSESGRLSLGASRGSSVESLPPTSEGKRMSADMSEIEARIAATTGNGQPRRRSIQDLTVTGTEPGQVSSRSSSPSVRMITTSGPTSEKPTRSHPWTPDDSTDTNGSDNSIPMAYLTLDHQLQPLAPCPNSKESMAVFEQHCKMAQEYMKVQTEIALLLQRKQELVAELDQDEKDQQNTSRLVQEHKKLLDENKSLSTYYQQCKKQLEVIRSQQQKRQGTS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)