Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
WH0006879M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAF7 antibody produced in mouse
clone 2C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TAF2F, Anti-TAF7 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 55kDa, Anti-TAFII55
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAF7(6879)
Opis ogólny
Bezintronowy gen dla tego koaktywatora transkrypcji znajduje się pomiędzy klastrami genów protocadherin beta i gamma na chromosomie 5. Białko kodowane przez ten gen jest składnikiem kompleksu białkowego TFIID, kompleksu, który wiąże się do pola TATA w promotorach klasy II i rekrutuje polimerazę RNA II oraz inne czynniki. Ta konkretna podjednostka oddziałuje z największą podjednostką TFIID, a także z wieloma aktywatorami transkrypcji. Białko jest wymagane do transkrypcji przez promotory ukierunkowane przez polimerazę RNA II. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TAF7 (AAH32737, 130 a.a. ~ 224 a.a.) częściowe rekombinowane białko ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FIWNHGITLPLKNVRKRRFRKTAKKKYIESPDVEKEVKRLLSTDAEAVSTRWEIIAEDETKEAENQGLDISSPGMSGHRQGHDSLEHDELREIFN
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)