Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0006654M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SOS1 antibody produced in mouse
clone 4C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GF1, Anti-GGF1, Anti-GINGF, Anti-HGF, Anti-son of sevenless homolog 1 (Drosophila)
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOS1(6654)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które jest czynnikiem wymiany nukleotydów guaninowych dla białek RAS, białek błonowych, które wiążą nukleotydy guaninowe i uczestniczą w szlakach transdukcji sygnału. Wiązanie GTP aktywuje, a hydroliza GTP inaktywuje białka RAS. Produkt tego genu może regulować białka RAS poprzez ułatwianie wymiany GTP na GDP. Mutacje w tym genie są związane z fibromatozą dziąseł 1 i zespołem Noonan typu 4. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SOS1 (NP_005624, 313 a.a. ~ 420 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SQLSKPGAALYLQSIGEGFKEAVQYVLPRLLAPVYHCLHYFELLKQLEEKSEDQEDKECLKQAITALLNVQSGMEKICSKSLAKRRLSESACRFYSQQMKGKQLAIK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ekaterina Zvezdova et al.
Science signaling, 9(428), ra51-ra51 (2016-05-18)
The T cell signaling protein Themis1 is essential for the positive and negative selection of thymocytes in the thymus. Although the developmental defect that results from the loss of Themis1 suggests that it enhances T cell receptor (TCR) signaling, Themis1
Caroline Seiler et al.
Communications biology, 5(1), 1029-1029 (2022-09-29)
Activation of RAS is crucial in driving cellular outcomes including proliferation, differentiation, migration and apoptosis via the MAPK pathway. This is initiated on recruitment of Grb2, as part of a Grb2-Sos complex, to an up-regulated receptor tyrosine kinase (RTK), enabling