Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0006500M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SKP1A antibody produced in mouse
clone 1H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EMC19, Anti-MGC34403, Anti-OCP2, Anti-OCPII, Anti-S-phase kinase-associated protein 1A (p19A), Anti-SKP1, Anti-TCEB1L
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SKP1(6500)
Opis ogólny
Gen ten koduje składnik kompleksów SCF, które składają się z tego białka, kulliny 1, białka ring-box i jednego członka rodziny białek F-box. Białko to wiąże się bezpośrednio z motywem F-box występującym w białkach F-box. Kompleksy SCF są zaangażowane w regulowaną ubikwitynację specyficznych substratów białkowych, która kieruje je do degradacji przez proteosom. Specyficzne białka F-box rozpoznają różne białka docelowe i zidentyfikowano wiele specyficznych substratów SCF, w tym regulatory progresji cyklu komórkowego i rozwoju. Badania scharakteryzowały również białko jako czynnik elongacji polimerazy RNA II. Alternatywny splicing tego genu skutkuje dwoma wariantami transkryptu. Pokrewny pseudogen został zidentyfikowany na chromosomie 7. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SKP1A (NP_008861, 53 a.a. ~ 160 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AILKKVIQWCTHHKDDPPPPEDDENKEKRTDDIPVWDQEFLKVDQGTLFELILAANYLDIKGLLDVTCKTVANMIKGKTPEEIRKTFNIKNDFTEEEEAQVGSTQFCL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)