Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0006196M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RPS6KA2 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HU2, Anti-MAPKAPK1C, Anti-RSK, Anti-RSK3, Anti-S6Kalpha, Anti-S6Kalpha2, Anti-p90RSK2, Anti-pp90RSK3, Anti-ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS6KA2(6196)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 non-identical kinase catalytic domains and phosphorylates various substrates, including members of the mitogen-activated kinase (MAPK) signalling pathway. The activity of this protein has been implicated in controlling cell growth and differentiation. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
RPS6KA2 (AAH02363, 631 a.a. ~ 733 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YALSGGNWDSISDAAKDVVSKMLHVDPHQRLTAMQVLKHPWVVNREYLSPNQLSRQDVHLVKGAMAATYFALNRTPQAPRLEPVLSSNLAQRRGMKRLTSTRL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)