Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0006102M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RP2 antibody produced in mouse
clone 5C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0215, Anti-retinitis pigmentosa 2 (X-linked recessive)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RP2(6102)
Opis ogólny
Locus RP2 został uznany za jedną z przyczyn barwnikowego zapalenia siatkówki sprzężonego z chromosomem X. Przewidywany produkt genu wykazuje homologię z ludzkim kofaktorem C, białkiem zaangażowanym w ostatni etap fałdowania beta-tubuliny. Postępująca degeneracja siatkówki może być zatem spowodowana akumulacją nieprawidłowo sfałdowanych izoform tubuliny specyficznych dla fotoreceptorów lub neuronów, po której następuje postępująca śmierć komórki (dostarczone przez RefSeq).
Immunogen
RP2 (NP_008846, 251 a.a. ~ 350 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RKLIDEMVGKGFFLVQTKEVSMKAEDAQRVFREKAPDFLPLLNKGPVIALEFNGDGAVEVCQLIVNEIFNGTKMFVSESKETASGDVDSFYNFADIQMGI
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)