WH0006046M1
Monoclonal Anti-BRD2 antibody produced in mouse
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-D6S113E, Anti-DKFZp686N0336, Anti-FSRG1, Anti-KIAA9001, Anti-NAT, Anti-RING3, Anti-RNF3, Anti-bromodomain containing 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... BRD2(6046)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
QTLEKIFLQKVASMPQEEQELVVTIPKNSHKKGAKLAALQGSVTSAHQVPAVSSVSHTALYTPPPEIPTTVLNIPHPSVISSPLLKSLHS