Kluczowe dokumenty
WH0005979M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RET antibody produced in mouse
clone 1A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CDHF12, Anti-HSCR1, Anti-MEN2A, Anti-MEN2B, Anti-MTC1, Anti-PTC, Anti-RET51, Anti-RETELE1, Anti-ret proto-oncogene (multiple endocrine neoplasia and medullary thyroid carcinoma 1, Hirschsprung disease)
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RET(5979)
Opis ogólny
Gen ten, należący do nadrodziny kadheryn, koduje jedną z receptorowych kinaz tyrozynowych, które są cząsteczkami powierzchniowymi komórek, przekazującymi sygnały do wzrostu i różnicowania komórek. Gen ten odgrywa kluczową rolę w rozwoju grzebienia nerwowego i może ulegać aktywacji onkogennej in vivo i in vitro poprzez rearanżację cytogenetyczną. Mutacje w tym genie są związane z zaburzeniami mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu IIA, mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu IIB, choroby Hirschsprunga i raka rdzeniastego tarczycy. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Opisano dodatkowe warianty transkryptu, ale ich ważność biologiczna nie została potwierdzona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RET (AAH03072, 361 a.a. ~ 458 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NLSISENRTMQLAVLVNDSDFQGPGAGVLLHFNVSVLPVSLHLPSTYSLSVSRRARRFAQIGKVCVENCLADLTGDAVSGRDEARSSGLGSQKHPGS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)