Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0005699M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PSMB10 antibody produced in mouse
clone 3F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LMP10, Anti-MECL1, Anti-MGC1665, Anti-proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMB10(5699)
Opis ogólny
Proteasom jest wielokatalitycznym kompleksem proteazy o wysoce uporządkowanej strukturze rdzenia 20S w kształcie pierścienia. Struktura rdzenia składa się z 4 pierścieni 28 nieidentycznych podjednostek; 2 pierścienie składają się z 7 podjednostek alfa i 2 pierścienie składają się z 7 podjednostek beta. Proteasomy są rozprowadzane w komórkach eukariotycznych w wysokim stężeniu i rozszczepiają peptydy w procesie zależnym od ATP/ubikwityny w szlaku nielizosomalnym. Istotną funkcją zmodyfikowanego proteasomu, immunoproteasomu, jest przetwarzanie peptydów MHC klasy I. Gen ten koduje członka rodziny proteasomów typu B, znanej również jako rodzina T1B, która jest podjednostką beta rdzenia 20S. Przetwarzanie proteolityczne jest wymagane do wygenerowania dojrzałej podjednostki. Ekspresja tego genu jest indukowana przez interferon gamma, a produkt tego genu zastępuje podjednostkę katalityczną 2 (podjednostkę beta 7 proteasomu) w immunoproteasomie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PSMB10 (AAH17198, 1 a.a. ~ 273 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MLKPALEPRGGFSFENCQRNASLERVLPGLKVPHARKTGTTIAGLVFQDGVILGADTRATNDSVVADKSCEKIHFIAPKIYCCGAGVAADAEMTTRMVASKMELHALSTGREPRVATVTRILRQTLFRYQGHVGASLIVGVDLTGPQLYGVHPHGSYSRLPFTALGSGQDAALAVLEDRFQPNMTLEAAQGLLVEAVTAGILGDLGSGGNVDACVITKTGAKLRTLSSPTEPVKRSGRYHFVPGTTAVLTQTVKPLTLELVEETVQAMEVE
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)