Kluczowe dokumenty
WH0005651M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRSS7 antibody produced in mouse
clone 3F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ENTK, Anti-protease, serine, 7 (enterokinase)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRSS7(5651)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym, który przekształca trzustkowy proenzym trypsynogen w trypsynę, która aktywuje inne proenzymy, w tym chymotrypsynogen i prokarboksypeptydazy. Białko prekursorowe jest rozszczepiane na dwa łańcuchy, które tworzą heterodimer połączony wiązaniem dwusiarczkowym. Białko to należy do rodziny peptydaz trypsynowych. Mutacje w tym genie powodują niedobór enterokinazy, zaburzenie wchłaniania charakteryzujące się biegunką i brakiem rozwoju. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PRSS7 (NP_002763, 361 a.a. ~ 470 a.a.) częściowe rekombinowane białko ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NDDNEWERIQGSTFSPFTGPNFDHTFGNASGFYISTPTGPGGRQERVGLLSLPLDPTLEPACLSFWYHMYGENVHKLSINISNDQNMEKTVFQKEGNYGDNWNYGQVTLN
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)