WH0005611M1
Monoclonal Anti-DNAJC3 antibody produced in mouse
clone 4D3-F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 3, Anti-HP58, Anti-P58, Anti-P58IPK, Anti-PRKRI
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D3-F2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNAJC3(5611)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MVAPGSVTSRLGSVFPFLLVLVDLQYEGAECGVNADVEKHLELGKKLLAAGQLADALSQFHAAVDGDPDNYIAYYRRATVFLAMGKSKAALPDLTKVIQLKMDFTAARLQRGHLLLKQGKLDEAEDDFKKVVFPVPSLLGLQRSLLDDLYLLFWFFLMKKVTFRCLSSAISECLPQSLNLMKFNLLISFLLLWTVRLVSCLRSIHYAVGSKTFLISSKSFMVLCFIFKPIVYLS