Kluczowe dokumenty
WH0005606M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAP2K3 antibody produced in mouse
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MAPKK3, Anti-MEK3, Anti-MKK3, Anti-PRKMK3, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase 3
Wybierz wielkość
50 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2410,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP2K3(5606)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest kinazą białkową o podwójnej specyficzności, która należy do rodziny kinaz MAP. Kinaza ta jest aktywowana przez stres mitogenny i środowiskowy oraz uczestniczy w kaskadzie sygnalizacyjnej, w której pośredniczy kinaza MAP. Fosforyluje, a tym samym aktywuje MAPK14/p38-MAPK. Kinaza ta może być aktywowana przez insulinę i jest niezbędna do ekspresji transportera glukozy. Stwierdzono, że ekspresja onkogenu RAS powoduje akumulację aktywnej formy tej kinazy, co prowadzi do konstytutywnej aktywacji MAPK14 i powoduje onkogenną transformację pierwotnych komórek. Hamowanie tej kinazy jest zaangażowane w patogenezę Yersina pseudotuberculosis. Dla tego genu zgłoszono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, które kodują różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MAP2K3 (AAH32478, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MESPASSQPASMPQSKGKSKRKKDLRISCMSKPPAPNPTPPRNLDSRTFITIGDRNFEVEADDLVTISELGRGAYGVVEKVRHAQSGTIMAVKRIRATVN
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)