Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0005584M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRKCI antibody produced in mouse
clone 1G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DXS1179E, Anti-MGC26534, Anti-PKCI, Anti-nPKCiota, Anti-protein kinase C, iota
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKCI(5584)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny kinaz białkowych C (PKC) serynowo-treoninowych kinaz białkowych. Rodzina PKC obejmuje co najmniej ośmiu członków, którzy ulegają różnej ekspresji i są zaangażowani w wiele różnych procesów komórkowych. Ta kinaza białkowa jest niezależna od wapnia i zależna od fosfolipidów. Nie jest aktywowana przez forbolestry lub diacyloglicerole. Kinaza ta może być rekrutowana do skupisk kanalików pęcherzykowych (VTC) poprzez bezpośrednią interakcję z małą GTPazą RAB2, gdzie kinaza ta fosforyluje dehydrogenazę gliceraldehydo-3-fosforanową (GAPD/GAPDH) i odgrywa rolę w dynamice mikrotubul we wczesnym szlaku wydzielniczym. Stwierdzono, że kinaza ta jest niezbędna dla oporności na apoptozę indukowaną przez BCL-ABL, a zatem chroni komórki białaczki przed apoptozą indukowaną przez leki. Na chromosomie X zmapowany jest pseudogen z pojedynczym eksonem (dostarczony przez RefSeq).
Immunogen
PRKCI (AAH22016, 1 a.a. ~ 587 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSHTVAGGGSGDHSHQVRVKAYYRGDIMITHFEPSISFEGLCNEVRDMCSFDNEQLFTMKWIDEEGDPCTVSSQLELEEAFRLYELNKDSELLIHVFPCVPERPGMPCPGEDKSIYRRGARRWRKLYCANGHTFQAKRFNRRAHCAICTDRIWGLGRQGYKCINCKLLVHKKCHKLVTIECGRHSLPQEPVMPMDQSSMHSDHAQTVIPYNPSSHESLDQVGEEKEAMNTRESGKASSSLGLQDFDLLRVIGRGSYAKVLLVRLKKTDRIYAMKVVKKELVNDDEDIDWVQTEKHVFEQASNHPFLVGLHSCFQTESRLFFVIEYVNGGDLMFHMQRQRKLPEEHARFYSAEISLALNYLHERGIIYRDLKLDNVLLDSEGHIKLTDYGMCKEGLRPGDTTSTFCGTPNYIAPEILRGEDYGFSVDWWALGVLMFEMMAGRSPFDIVGSSDNPDQNTEDYLFQVILEKQIRIPRSMSVKAASVLKSFLNKDPKERLGCLPQTGFADIQGHPFFRNVDWDMMEQKQVVPPFKPNISGEFGLDNFDSQFTNERVQLTPDDDDIVRKIDQSEFEGFEYINPLLMSAEECV
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)