Kluczowe dokumenty
WH0005500M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPP1CB antibody produced in mouse
clone 8A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC3672, Anti-PP1B, Anti-PPP1CD, Anti-protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta isoform
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8A7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1CB(5500)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest jedną z trzech podjednostek katalitycznych fosfatazy białkowej 1 (PP1). PP1 jest specyficzną dla seryny/treoniny fosfatazą białkową, o której wiadomo, że bierze udział w regulacji różnych procesów komórkowych, takich jak podział komórek, metabolizm glikogenu, kurczliwość mięśni, synteza białek i transkrypcja wirusa HIV-1. Badania na myszach sugerują, że PP1 działa jako supresor uczenia się i pamięci. Zaobserwowano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PPP1CB (NP_002700, 231 a.a. ~ 327 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
VSKFLNRHDLDLICRAHQVVEDGYEFFAKRQLVTLFSAPNYCGEFDNAGGMMSVDETLMCSFQILKPSEKKAKYQYGGLNSGRPVTPPRTANPPKKR
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)