Kluczowe dokumenty
WH0005163M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDK1 antibody produced in mouse
clone 3E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-pyruvate dehydrogenase kinase, isozyme 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDK1(5163)
Opis ogólny
Dehydrogenaza pirogronianowa (PDH) to mitochondrialny kompleks multienzymatyczny, który katalizuje oksydacyjną dekarboksylację pirogronianu i jest jednym z głównych enzymów odpowiedzialnych za regulację homeostazy paliw węglowodanowych u ssaków. Aktywność enzymatyczna jest regulowana przez cykl fosforylacji/defosforylacji. Fosforylacja PDH przez specyficzną kinazę dehydrogenazy pirogronianowej (PDK) powoduje inaktywację. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PDK1 (AAH39158, 203 a.a. ~ 302 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GGKGKSPSHRKHIGSINPNCNVLEVIKDGYENARRLCDLYYINSPELEELNAKSPGQPIQVVYVPSHLYHMVFELFKNAMRATMEHHANRGVYPPIQ
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)