Merck
WH0005140M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE3B antibody produced in mouse
clone 4A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-cGIPDE1, Anti-phosphodiesterase 3B, cGMP-inhibited
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDE3B(5140)
Immunogen
PDE3B (NP_000913, 401 a.a. ~ 500 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LTPFPGFYPCSEIEDPAEKGDRKLNKGLNRNSLPTPQLRRSSGTSGLLPVEQSSRWDRNNGKRPHQEFGISSQGCYLNGPFNSNLLTIPKQRSSSVSLTH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services