Kluczowe dokumenty
WH0004886M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPY1R antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NPYR, Anti-neuropeptide Y receptor Y1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPY1R(4886)
Opis ogólny
Neuropeptyd Y (NPY; MIM 162640) jest jednym z najobficiej występujących neuropeptydów w układzie nerwowym ssaków i wykazuje zróżnicowany zakres ważnych działań fizjologicznych, w tym wpływ na aktywność psychomotoryczną, przyjmowanie pokarmu, regulację centralnego wydzielania hormonalnego i silne działanie wazoaktywne na układ sercowo-naczyniowy. Dwa główne podtypy NPY (Y1 i Y2) zostały zdefiniowane na podstawie kryteriów farmakologicznych. Receptory NPY, takie jak NPY1R, zostały zidentyfikowane w różnych tkankach, w tym w mózgu, śledzionie, jelicie cienkim, nerkach, jądrach, łożysku i mięśniach gładkich aorty (Herzog et al., 1992 [PubMed 1321422]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
NPY1R (AAH36657, 1 a.a. ~ 115 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MNSTLFSQVENHSVHSNFSEKNAQLLAFENDDCHLPLAMIFTLALAYGAVIILGVSGNLALIILKQKEMRNVTNILIVNLSFSDLLVAIMCLPFTFVYTLMDHWVFGEAMCKL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)