Kluczowe dokumenty
WH0004240M9
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MFGE8 antibody produced in mouse
clone 3E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BA46, Anti-EDIL1, Anti-HsT19888, Anti-OAcGD3S, Anti-milk fat globule-EGF factor 8 protein
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFGE8(4240)
Opis ogólny
Naskórkowy czynnik wzrostu kuleczek tłuszczu mleka 8 (Mfge8) jest glikoproteiną rozpuszczalną w błonie obwodowej. Jest ona uwalniana przez kilka komórek, takich jak makrofagi. Białko to jest również określane jako sygnał fagocytozy "zjedz mnie". MFG-E8 ma dwie powtarzające się domeny podobne do EGF, domenę podobną do mucyny, dwie powtarzające się domeny podobne do dyskoidyny (domeny C) i motyw wiążący integrynę (sekwencja RGD) w domenie podobnej do EGF. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 15q26.
Immunogen
MFGE8 (NP_005919, 61 a.a. ~ 170 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
YAGNHCETKCVEPLGMENGNIANSQIAASSVRVTFLGLQHWVPELARLNRAGMVNAWTPSSNDDNPWIQVNLLRRMWVTGVVTQGASRLASHEYLKAFKVAYSLNGHEFD
Działania biochem./fizjol.
Naskórkowy czynnik wzrostu kuleczek tłuszczu mleka 8 (Mfge8) kontroluje stan zapalny i odporność poprzez pośredniczenie w usuwaniu komórek apoptotycznych. Odgrywa ważną rolę w autoimmunizacji, neoangiogenezie i wiązaniu plemników z jajami. Mfge8 odgrywa również ważną rolę w wydzielaniu pęcherzyków błonowych, takich jak pączkowanie lub zrzucanie błony plazmatycznej (mikropęcherzyków) i egzocytoza endocytarnych ciał wielopęcherzykowych (egzosomów).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mfge8 diminishes the severity of tissue fibrosis in mice by binding and targeting collagen for uptake by macrophages
Atabai K, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 119(12), 3713-3722 (2009)
Mutation Identification for Epilepsy in the US Hispanic Population Using Whole-Ex- ome-Sequencing
Villanos M, et al.
HSOA Journal of Cell Biology and Cell Metabolism, 3(011) (2016)
Secretion of a peripheral membrane protein, MFG-E8, as a complex with membrane vesicles
Oshima K, et al.
European Journal of Biochemistry, 269(4), 1209-1218 (2002)
Fabiana N Soki et al.
The Journal of biological chemistry, 289(35), 24560-24572 (2014-07-10)
Tumor cells secrete factors that modulate macrophage activation and polarization into M2 type tumor-associated macrophages, which promote tumor growth, progression, and metastasis. The mechanisms that mediate this polarization are not clear. Macrophages are phagocytic cells that participate in the clearance