WH0003820M1
Monoclonal Anti-KLRB1 antibody produced in mouse
clone 2F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD161, Anti-CLEC5B, Anti-NKR, Anti-NKRP1, Anti-NKRP1A, Anti-hNKRP1A, Anti-killer cell lectin-like receptor subfamily B, member 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLRB1(3820)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
ESSLLLIRDKDELIHTQNLIRDKAILFWIGLNFSLSEKNWKWINGSFLNSNDLEIRGDAKENSCISISQTSVYSEYCSTEIRWICQKELTPVRNKVYPDS