Kluczowe dokumenty
WH0003816M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KLK1 antibody produced in mouse
clone 3G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KLKR, Anti-Kallikrein 1, renal/pancreas/salivary, Anti-Klk6, Anti-hK1
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLK1(3816)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kallikreiny to podgrupa proteaz serynowych o zróżnicowanych funkcjach fizjologicznych. Coraz więcej dowodów sugeruje, że wiele kallikrein jest zaangażowanych w kancerogenezę, a niektóre z nich mają potencjał jako nowe biomarkery raka i innych chorób. Gen ten jest jednym z piętnastu członków podrodziny kallikrein zlokalizowanych w klastrze na chromosomie 19. Białko to jest funkcjonalnie zachowane w swojej zdolności do uwalniania wazoaktywnego peptydu, Lys-bradykininy, z kininogenu o niskiej masie cząsteczkowej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KLK1 (AAH05313, 168 a.a. ~ 262 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FPDDLQCVDLKILPNDECKKVHVQKVTDFMLCVGHLEGGKDTCVGDSGGPLMCDGVLQGVTSWGYVPCGTPNKPSVAVRVLSYVKWIEDTIAENS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)