Kluczowe dokumenty
WH0003754M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNF1 antibody produced in mouse
clone 1B2-7B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IK8, Anti-KCNF, Anti-KV5.1, Anti-MGC33316, Anti-kH1, Anti-potassium voltage-gated channel, subfamily F, member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B2-7B6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNF1(3754)
Opis ogólny
Kanały potasowe (Kv) bramkowane napięciem stanowią najbardziej złożoną klasę kanałów jonowych bramkowanych napięciem, zarówno z funkcjonalnego, jak i strukturalnego punktu widzenia. Ich różnorodne funkcje obejmują regulację uwalniania neuroprzekaźników, częstości akcji serca, wydzielania insuliny, pobudliwości neuronów, nabłonkowego transportu elektrolitów, skurczu mięśni gładkich i objętości komórek. Gen ten koduje członka kanału potasowego, bramkowanego napięciem, podrodziny F. Gen ten jest bezintronowy i ulega ekspresji we wszystkich badanych tkankach, w tym w sercu, mięśniach szkieletowych, mózgu, nerkach i trzustce. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
KCNF1 (AAH26110, 1 a.a. ~ 494 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MDGSGERSLPEPGSQSSAASDDIEIVVNVGGVRQVLYGDLLSQYPETRLAELINCLAGGYDTIFSLCDDYDPGKREFYFDRDPDAFKCVIEVYYFGEVHMKKGICPICFKNEMDFWKVDLKFLDDCCKSHLSEKREELEEIARRVQLILDDLGVDAAEGRWRRCQKCVWKFLEKPESSCPARVVAVLSFLLILVSSVVMCMGTIPELQVLDAEGNRVEHPTLENVETACIGWFTLEYLLRLFSSPNKLHFALSFMNIVDVLAILPFYVSLTLTHLGARMMELTNVQQAVQALRIMRIARIFKLARHSSGLQTLTYALKRSFKELGLLLMYLAVGIFVFSALGYTMEQSHPETLFKSIPQSFWWAIITMTTVGYGDIYPKTTLGKLNAAISFLCGVIAIALPIHPIINNFVRYYNKQRVLETAAKHELELMELNSSSGGEGKTGGSRSDLDNLPPEPAGKEAPSCSSRLKLSHSDTFIPLLTEEKHHRTRLQSCK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)