Kluczowe dokumenty
WH0003570M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL6R antibody produced in mouse
clone 2G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CD126, Anti-IL6R1, Anti-IL6RA, Anti-IL6Ralpha, Anti-MGC104991, Anti-interleukin 6 receptor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL6R(3570)
Opis ogólny
Interleukina 6 (IL6) jest silną plejotropową cytokiną, która reguluje wzrost i różnicowanie komórek oraz odgrywa ważną rolę w odpowiedzi immunologicznej. Białko kodowane przez ten gen jest podjednostką kompleksu receptora dla IL6. Receptor IL6 jest kompleksem białkowym składającym się z tego białka i przekaźnika sygnału interleukiny 6 (IL6ST/GP130/IL6-beta), podjednostki receptora wspólnej również dla wielu innych cytokin. Rozregulowana produkcja IL6 i tego receptora jest zaangażowana w patogenezę wielu chorób, takich jak szpiczak mnogi, choroby autoimmunologiczne i rak prostaty. Alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy zostały zgłoszone. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL6R (NP_000556, 21 a.a. ~ 120 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
APRRCPAQEVARGVLTSLPGDSVTLTCPGVEPEDNATVHWVLRKPAAGSHPSRWAGMGRRLLRSVQLHDSGNYSCYRAGRPAGTVHLLVDVPPEEPQLS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)