Kluczowe dokumenty
WH0003224M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXC8 antibody produced in mouse
clone 5G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HOX3, Anti-HOX3A, Anti-homeo box C8
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5G1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXC8(3224)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów homeobox. Geny homeobox kodują wysoce konserwatywną rodzinę czynników transkrypcyjnych, które odgrywają ważną rolę w morfogenezie u wszystkich organizmów wielokomórkowych. Ssaki posiadają cztery podobne klastry genów homeobox, HOXA, HOXB, HOXC i HOXD, które znajdują się na różnych chromosomach i składają się z 9 do 11 genów ułożonych w tandemie. Gen ten jest jednym z kilku genów homeobox HOXC zlokalizowanych w klastrze na chromosomie 12. Produkt tego genu może odgrywać rolę w regulacji różnicowania chrząstki. Może być również zaangażowany w chondrodysplazje lub inne zaburzenia chrząstki. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HOXC8 (NP_073149, 47 a.a. ~ 136 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PGFQHASHHVQDFFHHGTSGISNSGYQQNPCSLSCHGDASKFYGYEALPRQSLYGAQQEASVVQYPDCKSSANTNSSEGQGHLNQNSSPS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)