Kluczowe dokumenty
WH0003219M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXB9 antibody produced in mouse
clone 3C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HOX2, Anti-HOX2.5, Anti-HOX2E, Anti-homeobox B9
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXB9(3219)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny homeobox Abd-B i koduje białko z domeną wiążącą DNA homeobox. Znajduje się w grupie genów homeobox B zlokalizowanych na chromosomie 17. Kodowane białko jądrowe funkcjonuje jako specyficzny dla sekwencji czynnik transkrypcyjny, który bierze udział w proliferacji i różnicowaniu komórek. Zwiększona ekspresja tego genu jest związana z niektórymi przypadkami białaczki, raka prostaty i raka płuc. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HOXB9 (NP_076922.1, 65 a.a. ~ 163 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PLSPHASGSLPSVYHPYIQPQGVPPAESRYLRTWLEPAPRGEAAPGQGQAAVKAEPLLGAPGELLKQGTPEYSLETSAGREAVLSNQRPGYGDNKICEG
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)