Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0002969M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GTF2I antibody produced in mouse
clone 3E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BAP135, Anti-BTKAP1, Anti-DIWS, Anti-IB291, Anti-SPIN, Anti-TFIII, Anti-WBSCR6, Anti-general transcription factor II, i
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GTF2I(2969)
Opis ogólny
Gen ten koduje wielofunkcyjną fosfoproteinę odgrywającą rolę w transkrypcji i transdukcji sygnału. Ulega on delecji w zespole Williamsa-Beurena, wieloukładowym zaburzeniu rozwojowym spowodowanym delecją sąsiadujących genów na chromosomie 7q11.23. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Powiązane pseudogeny zostały zidentyfikowane na chromosomach 7, 13 i 21. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GTF2I (AAH04472.1, 36 a.a. ~ 274 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ELAKSKAEVACIAVYETDVFVGTERGRAFVNTRKDFQKDFVKYCVEEEEKAAEMHKMKSTTQANRMSVDAVEIETLRKTVEDYFCFCYGKALGKSTVVPVPYEKMLRDQSAVVQGLPEGVAFKHPENYDLATLKWILENKAGISFIIKRPFLEPKKHVGGRVMVTDADRSILSPGSCGPIKVKTEPTEDSGISLEMAAVTVKEESEDPDYYQYNIQGSHSSEGNEGTEMEVPAEG
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)