Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0002720M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GLB1 antibody produced in mouse
clone 6E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-galactosidase, beta 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLB1(2720)
Opis ogólny
This gene encodes beta-galactosidase-1, a lysosomal enzyme that hydrolyzes the terminal beta-galactose from ganglioside substrates and other glycoconjugates. Defects in this gene are the cause of GM1-gangliosidosis and Morquio B syndrome. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
GLB1 (NP_000395, 578 a.a. ~ 677 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KGQVWINGFNLGRYWPARGPQLTLFVPQHILMTSAPNTITVLELEWAPCSSDDPELCAVTFVDRPVIGSSVTYDHPSKPVEKRLMPPPPQKNKDSWLDHV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)