Kluczowe dokumenty
WH0002669M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GEM antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GTP binding protein overexpressed in skeletal muscle, Anti-KIR, Anti-MGC26294
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GEM(2669)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny RAD/GEM białek wiążących GTP. Jest ono związane z wewnętrzną powierzchnią błony plazmatycznej i może odgrywać rolę białka regulatorowego w transdukcji sygnału za pośrednictwem receptora. Alternatywny splicing występuje w tym miejscu i zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GEM (AAH22010, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe rekombinowane białko z tagiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MTLNNVTMRQGTVGMQPQQQRWSIPADGRHLMVQKEPHQYSHRNRHSATPEDHCRRSWSSDSTDSVISSESGNTYYRVVLIGEQGVGKSTLANIFAGVHD
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)