WH0002583M2
Monoclonal Anti-B4GALNT1 antibody produced in mouse
clone 5F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GALGT, Anti-GALNACT, Anti-beta-1,4-N-acetyl-galactosaminyl transferase 1
Wybierz wielkość
2220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2220,00 zł
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... B4GALNT1(2583)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
APGLRLPLAPWAPPQSPRRPELPDLAPEPRYAHIPVRIKEQVGLAWNNCSCESSGGLPLPFQKQVRAIDLTKAFDPAELRAASATREQEFQAFLS
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)