Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0002580M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GAK antibody produced in mouse
clone 4C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MGC99654, Anti-cyclin G associated kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAK(2580)
Opis ogólny
U wszystkich eukariontów cykl komórkowy jest regulowany przez zależne od cyklin kinazy białkowe (CDK), których aktywność jest regulowana przez cykliny i inhibitory CDK w różnorodnych mechanizmach, które obejmują kontrolę fosforylacji i defosforylacji reszt Ser, Thr lub Tyr. Cykliny są cząsteczkami, które posiadają domenę konsensusu zwaną ′cyclin box.′ W komórkach ssaków zidentyfikowano 9 gatunków cyklin i są one określane jako cykliny od A do I. Cyklina G jest bezpośrednim celem transkrypcyjnym produktu genu supresora nowotworu p53, a zatem działa poniżej p53. GAK jest partnerem asocjacyjnym cykliny G i CDK5. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GAK (AAH08668, 151 a.a. ~ 250 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SAVAPTPATEGPLFSPGGQPAPCGSQASWTKSQNPDPFADLGDLSSGLQGSPAGFPPGGFIPKTATTPKGSSSWQTSRPPAQGASWPPQAKPPPKACTQP
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)