Kluczowe dokumenty
WH0002515M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADAM2 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FTNB, Anti-PH30, Anti-PH30b, Anti-a disintegrin and metalloproteinase domain 2 (fertilin beta)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM2(2515)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny ADAM (domena dezintegryny i metaloproteazy). Członkowie tej rodziny są białkami zakotwiczonymi w błonie, strukturalnie związanymi z dezintegrynami jadu węża i są zaangażowani w różnorodne procesy biologiczne obejmujące interakcje komórka-komórka i komórka-matryca, w tym zapłodnienie, rozwój mięśni i neurogenezę. Ten członek jest podjednostką integralnej glikoproteiny błony plemnikowej zwanej fertiliną, która odgrywa ważną rolę w interakcjach plemnik-jajo. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ADAM2 (NP_001455, 376 a.a. ~ 475 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RLDPFFKQQAVCGNAKLEAGEECDCGTEQDCALIGETCCDIATCRFKAGSNCAEGPCCENCLFMSKERMCRPSFEECDLPEYCNGSSASCPENHYVQTGH
Działania biochem./fizjol.
ADAM2 (disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 2) jest białkiem wiążącym integryny. Brak ADAM2 u myszy powoduje defekty w wiązaniu plemników z komórkami jajowymi. Ponadto pomaga w przenoszeniu plemników z macicy do jajowodu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Charles Gyamera-Acheampong et al.
Fertility and sterility, 93(4), 1112-1123 (2009-04-04)
To study the molecular basis for the accelerated capacitation rate in PCSK4-null sperm. Comparative and controlled experimental research study. Academic medical institute. Male mice C57BL/6J wild-type or null congenics for the Pcsk4 allele. Cauda and epididymal sperm were capacitated for
Ulyana V Desiderio et al.
PloS one, 5(10), e13744-e13744 (2010-11-10)
Integrins are heterodimeric cell adhesion molecules, with 18 α (ITGA) and eight β (ITGB) subunits forming 24 heterodimers classified into five families. Certain integrins, especially the α(4)/α(9) (ITGA4/ITGA9) family, interact with members of the ADAM (a disintegrin and metalloprotease) family.