Kluczowe dokumenty
WH0002395M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FXN antibody produced in mouse
clone 3G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FA, Anti-FARR, Anti-FRDA, Anti-MGC57199, Anti-X25, Anti-frataxin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FXN(2395)
Opis ogólny
Białko frataksyny (FXN) składa się z fałdu α/β, po którym następuje region C-końcowy (CTR) o strukturze nieperiodycznej. Gen znajduje się na ludzkim chromosomie 9q21.11.
Immunogen
FXN (AAH48097.1, 91 a.a. ~ 200 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DETTYERLAEETLDSLAEFFEDLADKPYTFEDYDVSFGSGVLTVKLGDLGTYVINKQTPNKQIWLSSPSSGPKRYDWTGKNWVYSHDGVSLHELLAAELTKALKTKLDL
Działania biochem./fizjol.
Nadekspresja FXN w retikulocytach jest związana ze stresem oksydacyjnym i stanem żelaza. Niedobór FXN w ludzkich astrocytach jest związany ze śmiercią komórek i uwalnianiem neurotoksyn.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Frataxin expression in reticulocytes of non-splenectomized and splenectomized patients with HbE-beta-thalassaemia
Suebpeng, et al.
Clinical Biochemistry, 49(6), 463-466 (2016)
Evidence for chromosome fragility at the frataxin locus in Friedreich ataxia
Kumari,, et al.
Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 781, 14-21 (2015)
Insights on the conformational dynamics of human frataxin through modifications of loop-1.
Noguera ME, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 636, 123-137 (2017)
The alteration of the C-terminal region of human frataxin distorts its structural dynamics and function
Faraj, S, et al.
FEBS Journal, 281(15), 3397-3419 (2014)
Frida Loría et al.
Neurobiology of disease, 76, 1-12 (2015-01-03)
Friedreich's ataxia (FA) is a recessive, predominantly neurodegenerative disorder caused in most cases by mutations in the first intron of the frataxin (FXN) gene. This mutation drives the expansion of a homozygous GAA repeat that results in decreased levels of