Kluczowe dokumenty
WH0002322M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLT3 antibody produced in mouse
clone 1A11, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-CD135, Anti-FLK2, Anti-STK1, Anti-fms-related tyrosine kinase 3
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FLT3(2322)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptorową kinazę tyrozynową klasy III, która reguluje hematopoezę. Receptor składa się z domeny zewnątrzkomórkowej złożonej z pięciu domen immunoglobulinopodobnych, jednego regionu transbłonowego i cytoplazmatycznej domeny kinazy podzielonej na dwie części przez domenę wkładki kinazy. Receptor jest aktywowany przez wiązanie liganda kinazy tyrozynowej 3 związanej z fms do domeny zewnątrzkomórkowej, co indukuje tworzenie homodimeru w błonie plazmatycznej, prowadząc do autofosforylacji receptora. Aktywowana kinaza receptorowa następnie fosforyluje i aktywuje wiele cytoplazmatycznych cząsteczek efektorowych w szlakach zaangażowanych w apoptozę, proliferację i różnicowanie komórek krwiotwórczych w szpiku kostnym. Mutacje powodujące konstytutywną aktywację tego receptora skutkują ostrą białaczką szpikową i ostrą białaczką limfoblastyczną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FLT3 (NP_004110, 91 a.a. ~ 190 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LQVLVDAPGNISCLWVFKHSSLNCQPHFDLQNRGVVSMVILKMTETQAGEYLLFIQSEATNYTILFTVSIRNTLLYTLRRPYFRKMENQDALVCISESVP
Postać fizyczna
Rozwiązanie
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)