WH0002273M1
Monoclonal Anti-FHL1 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FHL1B, Anti-KYOT, Anti-MGC111107, Anti-SLIM1, Anti-bA535K18.1, Anti-four and a half LIM domains 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FHL1(2273)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
DGHHCCLKCFDKFCANTCVECRKPIGADSKEVHYKNRFWHDTCFRCAKCLHPLANETFVAKDNKILCNKCTTREDSPKCKGCFKAIVAGDQNVEYKGT