WH0001901M1
Monoclonal Anti-EDG1 antibody produced in mouse
clone 2E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CHEDG1, Anti-D1S3362, Anti-ECGF1, Anti-EDG1, Anti-S1PR1, Anti-endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S1PR1(1901)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MGPTSVPLVKAHRSSVSDYVNYDIIVRHYNYTGKLNISADKENSIKL