Kluczowe dokumenty
WH0001747M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DLX3 antibody produced in mouse
clone 4F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TDO, Anti-distal-less homeo box 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLX3(1747)
Opis ogólny
Wiele genów zawierających homeoboksy u kręgowców zostało zidentyfikowanych na podstawie ich podobieństwa sekwencyjnego z genami rozwojowymi Drosophila. Członkowie rodziny genów Dlx zawierają homeobox, który jest spokrewniony z Distal-less (Dll), genem wyrażanym w głowie i kończynach rozwijającej się muszki owocowej. Rodzina genów Distal-less (Dlx) obejmuje co najmniej 6 różnych członków, DLX1-DLX6. Zespół Trichodentoosseous (TDO), autosomalny dominujący stan, został skorelowany z mutacją genu DLX3. Gen ten znajduje się w konfiguracji ogon-ogon z innym członkiem rodziny genów na długim ramieniu chromosomu 17. Mutacje w tym genie są związane z autosomalnym dominującym zespołem trichodentoosseous i amelogenesis imperfecta z taurodontyzmem. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DLX3 (AAH12361, 1 a.a. ~ 287 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSGSFDRKLSSILTDISSSLSCHAGSKDSPTLPESSVTDLGYYSAPQHDYYSGQPYGQTVNPYTYHHQFNLNGLAGTGAYSPKSEYTYGASYRQYGAYREQPLPAQDPVSVKEEPEAEVRMVNGKPKKVRKPRTIYSSYQLAALQRRFQKAQYLALPERAELAAQLGLTQTQVKIWFQNRRSKFKKLYKNGEVPLEHSPNNSDSMACNSPPSPALWDTSSHSTPAPARSQLPPPLPYSASPSYLDDPTNSWYHAQNLSGPHLQQQPPQPATLHHASPGPPPNPGAVY
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)