Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0001634M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DCN antibody produced in mouse
clone 3H4-1F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DSPG2, Anti-PG40, Anti-PGII, Anti-PGS2, Anti-SLRR1B, Anti-decorin
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H4-1F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCN(1634)
Opis ogólny
Białko dekoryny (DCN) jest kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 12q21.33. DCN jest białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej z powtórzeniami bogatymi w leucynę. Białko należy do rodziny genów małych proteoglikanów bogatych w leucynę (SLRP).
Immunogen
DCN (AAH05322, 1 a.a. ~ 359 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MKATIILLLLAQVSWAGPFQQRGLFDFMLEDEASGIGPEVPDDRDFEPSLGPVCPFRCQCHLRVVQCSDLGLDKVPKDLPPDTTLLDLQNNKITEIKDGDFKNLKNLHALILVNNKISKVSPGAFTPLVKLERLYLSKNQLKELPEKMPKTLQELRAHENEITKVRKVTFNGLNQMIVIELGTNPLKSSGIENGAFQGMKKLSYIRIADTNITSIPQGLPPSLTELHLDGNKISRVDAASLKGLNNLAKLGLSFNSISAVDNGSLANTPHLRELHLDNNKLTRVPGGLAEHKYIQVVYLHNNNISVVGSSDFCPPGHNTKKASYSGVSLFSNPVQYWEIQPSTFRCVYVRSAIQLGNYK
Działania biochem./fizjol.
Dekorina (DCN) działa jako cząsteczka strukturalna i sygnalizacyjna i bierze udział w tworzeniu macierzy zewnątrzkomórkowej. Jest zaangażowana w regulację fibrogenezy i stanu zapalnego. DCN wykazuje działanie antymetastatyczne i antyangiogenne poprzez indukowanie zatrzymania cyklu komórkowego i apoptozy. Jest stosowany jako marker do wykrywania prognozy różnych typów nowotworów, takich jak rak piersi, pęcherza moczowego i płuc. Mutacja w genie DCN jest związana z rozwojem tylnej amorficznej dystrofii rogówki (PACD).
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wen Zhang et al.
Oncotarget, 9(4), 5480-5491 (2018-02-13)
Decorin (DCN), an extracellular matrix (ECM) protein, belongs to the small leucine-rich proteoglycan family. As a pluripotent molecule, DCN regulates the bioactivities of cell growth factors and participates in ECM assembly. Accumulating evidence has shown that DCN acts as a
Madeline Yung et al.
Ophthalmic genetics, 42(4), 486-492 (2021-05-19)
Concomitant corneal ectasia and posterior lamellar corneal opacification is rare, and the genetic relationship between these two conditions is unclear. We report the genetic and clinical characterization of this phenotype in three unrelated individuals. One previously reported affected individual and
Kornélia Baghy et al.
Advances in experimental medicine and biology, 1272, 17-38 (2020-08-28)
The tumor microenvironment plays a determining role in cancer development through a plethora of interactions between the extracellular matrix and tumor cells. Decorin is a prototype member of the SLRP family found in a variety of tissues and is expressed
Fuqiong Chen et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 479258-479258 (2020-12-29)
Cardiomyopathy is the leading cause of increased mortality in diabetes. In the present study, we investigated the effects of decorin (DCN) gene therapy on left ventricular function, cardiac inflammation and fibrosis in type 2 diabetes. Type 2 diabetes was induced
Razie Rezaie et al.
Iranian biomedical journal, 24(4), 229-235 (2020-04-21)
Numerous studies confirmed that significant decrease in tissue decorin (DCN) expression is associated to tumor progression and metastasis in certain types of cancer including prostate cancer (PC). However, the potential prognostic value of tissue DCN in PC has not yet
Produkty
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.