Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0001615M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DARS antibody produced in mouse
clone 2F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp781B11202, Anti-aspartyl-tRNA synthetase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DARS(1615)
Opis ogólny
Syntetaza aspartylo-tRNA (DARS) jest częścią kompleksu aminoacylo-tRNA. Syntetaza aspartylo-tRNA ładuje swój kognatyczny tRNA asparaginianem podczas biosyntezy białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DARS (NP_001340, 393 a.a. ~ 500 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KYPLAVRPFYTMPDPRNPKQSNSYDMFMRGEEILSGAQRIHDPQLLTERALHHGIDLEKIYIDSFRFGAPPHAGGIGLERVTMLFLGLHNVRQTSMFPRDPKRLT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)