WH0001610M1
Monoclonal Anti-DAO antibody produced in mouse
clone 2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-D-amino-acid oxidase, Anti-DAAO, Anti-DAMOX, Anti-MGC35381, Anti-OXDA
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DAO(1610)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
PRELDMFPDYGYGWFHTSLILEGKNYLQWLTERLTERGVKFFQRKVESFEEVAREGADVIVNCTGVWAGALQRDPLLQPGRGQIMKVDAPWMKHFILTHD