WH0001476M1
Monoclonal Anti-CSTB antibody produced in mouse
clone M1-C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CST6, Anti-EPM1, Anti-PME, Anti-STFB, Anti-cystatin B, Anti-cystatin B (stefin B)
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
M1-C1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSTB(1476)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MMCGAPSATQPATAETQHIADQVRSQLEEKENKKFPVFKAVSFKSQVVAGTNYFIKVHVGDEDFVHLRVFQSLPHENKPLTLSNYQTNKAKHDELTYF