Kluczowe dokumenty
WH0001474M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CST6 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-cystatin E/M
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CST6(1474)
Opis ogólny
Nadrodzina cystatyny obejmuje białka, które zawierają wiele sekwencji podobnych do cystatyny. Niektóre z nich są aktywnymi inhibitorami proteaz cysteinowych, podczas gdy inne utraciły lub być może nigdy nie nabyły tej aktywności hamującej. Istnieją trzy rodziny inhibitorów w nadrodzinie, w tym cystatyny typu 1 (stefiny), cystatyny typu 2 i kininogeny. Białka cystatynowe typu 2 są klasą inhibitorów proteinaz cysteinowych występujących w różnych ludzkich płynach i wydzielinach, gdzie wydają się pełnić funkcje ochronne. Gen ten koduje cystatynę z rodziny typu 2, która jest regulowana w dół w przerzutowych komórkach guza piersi w porównaniu z pierwotnymi komórkami nowotworowymi. Utrata ekspresji jest prawdopodobnie związana z progresją guza pierwotnego do fenotypu przerzutowego. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CST6 (AAH31334, 29 a.a. ~ 149 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RPQERMVGELRDLSPDDPQVQKAAQAAVASYNMGSNSIYYFRDTHIIKAQSQLVAGIKYFLTMEMGSTDCRKTRVTGDHVDLTTCPLAAGAQQEKLRCDFEVLVPWQNSSQLLKHNCVQM
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)