Kluczowe dokumenty
WH0001410M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRYAB antibody produced in mouse
clone 1A10-1A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CRYA2, Anti-CTPP2, Anti-HSPB5, Anti-crystallin, alpha B
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A10-1A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRYAB(1410)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Krystaliny dzielą się na dwie klasy: specyficzne dla taksonu lub enzymu i wszechobecne. Ta druga klasa stanowi główne białko soczewki oka kręgowców i utrzymuje przezroczystość i współczynnik załamania światła soczewki. Ponieważ komórki centralnego włókna soczewki tracą swoje jądra podczas rozwoju, krystaliny te są wytwarzane, a następnie zachowywane przez całe życie, co czyni je niezwykle stabilnymi białkami. Krystaliny soczewki ssaków są podzielone na rodziny alfa, beta i gamma; krystaliny beta i gamma są również uważane za nadrodzinę. Rodziny alfa i beta są dalej podzielone na grupy kwaśne i zasadowe. W krystalinach występuje siedem regionów białkowych: cztery motywy homologiczne, peptyd łączący oraz rozszerzenia N- i C-końcowe. Krystaliny alfa składają się z dwóch produktów genowych: alfa-A i alfa-B, odpowiednio dla grupy kwaśnej i zasadowej. Krystaliny alfa mogą być indukowane przez szok cieplny i są członkami rodziny małych białek szoku cieplnego (sHSP, znanych również jako HSP20). Działają one jako przyzwoitki molekularne, chociaż nie renaturalizują białek i nie uwalniają ich w sposób charakterystyczny dla prawdziwych przyzwoitek; zamiast tego utrzymują je w dużych rozpuszczalnych agregatach. Modyfikacje potranslacyjne zmniejszają zdolność do przyzwoitki. Te heterogeniczne agregaty składają się z 30-40 podjednostek; podjednostki alfa-A i alfa-B mają odpowiednio stosunek 3:1. Dwie dodatkowe funkcje krystalin alfa to aktywność autokinazy i udział w architekturze wewnątrzkomórkowej. Produkty genów alfa-A i alfa-B ulegają różnej ekspresji; alfa-A jest preferencyjnie ograniczony do soczewki, a alfa-B ulega ekspresji w wielu tkankach i narządach. Podwyższona ekspresja krystaliny alfa-B występuje w wielu chorobach neurologicznych; mutacja missense współwystępuje w rodzinie z miopatią związaną z desminą. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CRYAB (AAH07008, 1 a.a. ~ 175 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDIAIHHPWIRRPFFPFHSPSRLFDQFFGEHLLESDLFPTSTSLSPFYLRPPSFLRAPSWFDTGLPEMRLEKDRFSVNLDVKHFSPEELKVKVLGDVIEVHGKHEERQDEHGFISREFHRKYRIPADVDPLTITSSLSSDGVLTVNGPRKRVSGPERTIPITREEKPAVTAAPKK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Saccà et al.
Animal : an international journal of animal bioscience, 13(10), 2419-2428 (2019-03-12)
Goat meat is considered healthy because of its low fat content, but it is often rather tough. Tenderness is the most important attribute of quality during meat consumption and there is scarce information about the expression of genes involved in