Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
WH0001027M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDKN1B antibody produced in mouse
clone 4B4-E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CDKN4, Anti-KIP1, Anti-P27KIP1, Anti-cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B4-E6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDKN1B(1027)
Opis ogólny
Gen ten koduje inhibitor kinazy zależnej od cyklin, który wykazuje ograniczone podobieństwo do inhibitora CDK CDKN1A/p21. Kodowane białko wiąże się i zapobiega aktywacji kompleksów cykliny E-CDK2 lub cykliny D-CDK4, a tym samym kontroluje progresję cyklu komórkowego w fazie G1. Degradacja tego białka, która jest wyzwalana przez jego fosforylację zależną od CDK i późniejszą ubikwitynację przez kompleksy SCF, jest wymagana do przejścia komórki ze stanu spoczynku do stanu proliferacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDKN1B (AAH01971, 1 a.a. ~ 198 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MSNVRVSNGSPSLERMDARQAEHPKPSACRNLFGPVDHEELTRDLEKHCRDMEEASQRKWNFDFQNHKPLEGKYEWQEVEKGSLPEFYRPPRPPKGACKVPAQESQDGSGSRPAAPLIGAPANSEDTHLVDPKTDPSDSQTGLAEQCAGIRKRPATGDSSTQNKRANRTEENVSDGSPNAGSVEQTPKKPGLRRQT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yue Liu et al.
International journal of ophthalmology, 7(4), 594-601 (2014-08-28)
To discuss the prognostic significant of autophagy related proteins (ARPs) in retinoblastoma (RB) and to find the molecular marker to distinguish retinocytoma (RC) and RB by investigating the different expression profiling of microtubule-associated protein light chain 3 (LC3B) and other