Kluczowe dokumenty
WH0001009M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CDH11 antibody produced in mouse
clone 4D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAD11, Anti-CDHOB, Anti-OB, Anti-OSF4, Anti-cadherin 11, type 2, OB-cadherin (osteoblast)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH11(1009)
Opis ogólny
Gen ten koduje klasyczną kadherynę typu II z nadrodziny kadheryn, integralnych białek błonowych, które pośredniczą w zależnej od wapnia adhezji komórka-komórka. Dojrzałe białka kadheryn składają się z dużej N-końcowej domeny zewnątrzkomórkowej, pojedynczej domeny rozprzestrzeniającej błonę i małej, wysoce konserwowanej C-końcowej domeny cytoplazmatycznej. Kadheryny typu II (nietypowe) są definiowane na podstawie braku sekwencji rozpoznawania adhezji komórkowej HAV specyficznej dla kadheryn typu I. Ekspresja tej konkretnej kadheryny w osteoblastycznych liniach komórkowych i jej regulacja w górę podczas różnicowania sugeruje specyficzną funkcję w rozwoju i utrzymaniu kości. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CDH11 (NP_001788, 509 a.a. ~ 617 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PIVTISADDKDDTANGPRFIFSLPPEIIHNPNFTVRDNRDNTAGVYARRGGFSRQKQDLYLLPIVISDGGIPPMSSTNTLTIKVCGCDVNGALLSCNAEAYILNAGLST
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)