Kluczowe dokumenty
WH0000844M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CASQ1 antibody produced in mouse
clone 1D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CALMITINE, Anti-CASQ, Anti-PDIB1, Anti-calsequestrin 1 (fast-twitch, skeletal muscle)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG3κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASQ1(844)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest mitochondrialnym białkiem wiążącym wapń zlokalizowanym w przestrzeni luminalnej końcowych cystern retikulum sarkoplazmatycznego. Białko to wiąże i przypuszczalnie magazynuje jony wapnia. Białko jest nieobecne u pacjentów z dystrofią mięśniową typu Duchenne'a i Beckera. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CASQ1 (NP_001222, 29 a.a. ~ 130 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QEGLDFPEYDGVDRVINVNAKNYKNVFKKYEVLALLYHEPPEDDKASQRQFEMEELILAAQVLEDKGVGFGLVDSEKDAAVAKKLGLTEVDSMYVFKGDE
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)